K08670601
Kromasil® AmyCoat® Chiral HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 250 mm × 21.2 mm
About This Item
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KRWP-10-AmyCoat-21.2X250
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Parameter
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 21.2 mm
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
>1000 Å
Trenntechnik
chiral
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)