Merck
K08670353
Kromasil® C18 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Synonym(e):
Kromasil C18
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3.5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)