Merck
IP336HMSUE
Schwefel in Schweröl, IP 336
Calibration Set E
Größe auswählen
1 KIT
CHF 959.00
CHF 959.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 959.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 959.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set E
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)