IP336HMSUC
Schwefel in Schweröl, IP 336
Calibration Set C
Alle Fotos(1)
About This Item
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)