IP336GOSUA
Schwefel in synthetischem Diesel, IP 336
Calibration Set A
About This Item
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Komponenten
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)