Merck
G005963
HPLC Analysis of DNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 20 to 100% B in 40 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: DNA
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)