Merck
G005700
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of furans as listed in ASTM method 05837-99.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)