Merck
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Eignung
application for SFC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)