G005467
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] trifluoroacetic acid (95:5:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)