Merck
G005411
HPLC Analysis of Epinephrine, Epinastine, and Benzalkonium Chlorides on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XIC m/z 304 & 332 (BAC), 250 (epinastine), 180 (epinephrine)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L ea. in acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)