Merck
G005162
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 DNP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (25024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium phosphate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 5 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 3 μL
sample: oxazepam, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Oxazepam
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)