Merck
G005000
HPLC Analysis of Indapamide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Indapamide, analytical standard, for drug analysis
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)