Merck
G004693
HPLC Analysis of Norphenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC (pH 4.1)
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Norphenylephrine hydrochloride, 98%
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)