G004666
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)