G004592
HPLC Analysis of Alprenolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)