Merck
G004407
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: methanol
flow rate: 0.48 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Methyl phenyl sulfoxide, purum, ≥97.0% (GC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)