Merck
G002209
ASTM D3612-96: GC Analysis of Transformer Gas on Carboxen®-1010 PLOT
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (8.5 min), 24 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C, Methanizer, 375 °C, and FID, 230 °C in series
carrier gas: argon, 3.0 mL/min
injection: 10.0 μL direct using a sample valve, 150 °C
sample: 9 analytes, each at 500 ppm
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Hydrogen
    Oxygen
    Nitrogen
    Carbon monoxide
    Methane
    Carbon dioxide
    Acetylene
    Ethylene
    Ethane
    Alle anzeigen (9)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)