G001721
Cytochrom C (Huhn), carboxymethyliert, Tryptischer Verdau
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A] water/0.1% TFA; [B] (water/0.1%TFA):(acetonitrile/0.1% TFA); 50:50
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)