Merck
FAP80551
Metalle in Cerealien für Säuglinge
reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 382.00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)