Merck
ES5693
ChromegaChiral Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral
Hersteller/Markenname
ES Industries 122351-CC3
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amylose, carbamate phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)