ES5334
GreenSep™ PFP SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
GreenSep™
Hersteller/Markenname
ES Industries 138291-GS-PFP
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)