Merck
ERMBF441E
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)