Merck
D7220GOSUB
Schwefel in synthetischem Diesel, ASTM D7220
Calibration Set B
Größe auswählen
1 KIT
CHF 766.00
CHF 766.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 766.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 766.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set B
0.0050 % (50ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)