Merck
D7039GOSUA
Schwefel in synthetischem Diesel, ASTM D7039
Calibration Set A
Größe auswählen
1 KIT
CHF 685.00
CHF 685.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 685.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 685.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)