Unfortunately, no product is available that can be used for racking steel parts for profile capacity testing.
Shimadzu™ 5mL Schraubvial, 12 X 96mm, 10/425 Gewinde
size 5 mL, O.D. × H 12 mm × 96 mm, thread for 10-425
Synonym(e):
Shimadzu™ Autosampler-Gefässe
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass N-51A
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (27319-U)
pkg of 1 × 1000 ea (27320-U)
AD × H
12 mm × 96 mm
Größe
5 mL
Fitting
thread for 10-425
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Do you provide testing machine for racking steel part profile capacity testing?