Merck
95-0065
Amine
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: amines at 5 ppm in water, 27% NaCl, pH 9.5
SPME fiber: 65 μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene (57310)
extraction: 20 min, fiber immersed in water, rapid stirring
desorption process: 270 °C for 5 min
column: SPB®-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
oven: 50 °C (2 min), 10 °C/min to 150 °C
inj. temp.: 270 °C
detector: MSD, SIM at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 25 cm/sec (set @ 50 °C)
liner: 0.75 mm I.D., SPME
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Triethylamine
    Methylamine
    Diethylamine
    Dimethylamine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)