Merck
854172
Supelco
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
graduated marking spot
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)