Merck
842155
TSKgel® Umkehrphasen(RP)-Säulen
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Verpackung
pk of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 42155
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
L × ID
1 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
Phenyl-5PW phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)