822794
TSKgel® SuperMP(PW)-M (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-M Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 22794
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
8 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)