821410
TSKgel® BioAssist® Q (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 10 mm, polyamine phase
Synonym(e):
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
Materialien
PEEK hardware
Agentur
suitable for USP L23
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 21410
Parameter
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polyamine phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
4000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)