821380
ToyoScreen® PPG-600M Process Development Column
phase polypropylene glycol, pkg of 6 × 1 mL, 65 μm particle size
About This Item
Materialien
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Produktlinie
ToyoScreen®
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 21380
Parameter
≤50% organic solvent
0.2-1 mL/min flow rate
3 bar max. pressure
4 mL/min max. flow rate
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
3 cm × 6.4 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
polypropylene glycol phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Kapazität
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)