Merck
818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Super-Phenyl HPLC-Säule, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Super-Phenyl, 18277
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
2.3 μm
Porengröße
140 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Physikalische Form
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)