818249
TSKgel® DNA-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion ClO4-
Hersteller/Markenname
Tosoh 18249
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
300 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)