Merck
808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
Größe auswählen
25 ML
CHF 197.00
CHF 197.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 197.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
CHF 197.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Beschreibung
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 08651
Kennzeichnungsgrad
7 μmol/mL ligand density
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
Procion Red HE-3B phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
4-9
Kapazität
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)