Merck
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
Synonym(e):
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® CM-3SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh CM-3SW, 07162
Parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
20 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carboxymethyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel CM-3SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a larger pore size than the TSKgel CM-2SW columns.
Physikalische Form
Shipped in methanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)