Merck
80023458
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 3.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, 2 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 23458
Parameter
50 °C max. temp.
600 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 3.0 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
2 μm
pH Betriebsbereich
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)