794-0438
Flüchtige Verbindungen
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 5 min immersed in water with rapid stirring
column: SPB-1, 10 m × 0.20 mm I.D., 1.2 μm (24134-U)
oven: 40 °C ( 0.75 min) to 160 °C at 20 °C/min
inj. temp.: 230 °C, splitless (closed 3 min)
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
sample: 50ppb each analyte in 1.8 mL saturated salt water
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
SPME-Faser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)