Merck
794-0412
Hämoglobin
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analyt
Beschreibung
    Hemoglobin human
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)