74013
4-Methyl-2-oxovaleriansäure-13C6 Natriumsalz
analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)