73032AST
Astec® CHIRALDEX™ G-TA GC-Kapillarsäule
L × I.D. 20 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
500
df
0.12 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
20 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Chemische/physikalische Beständigkeit
- -10 °C bis 180 °C (isotherm und programmiert)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Chromatographic enantiomeric separation of amino acids, like proline, is described for chiral GC analysis after derivatization.