Merck
72556
Supelco
cis-17-Hexacosensäure
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)