67508-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
BIOshell
Kennzeichnungsgrad
1% carbon loading
Parameter
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
0.5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
15 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
Partikelgröße
3.4 μm
Porengröße
400 Å
operating pH range
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Vorsäule
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)