Merck
67274-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Parameter
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 3.0 mm
Oberflächenbereich
65 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.0 μm
Porengröße
160 Å pore size
operating pH range
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)