66975-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
chemische Klasse(n) des Analyten
peptides
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
2.2% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å
operating pH range
1-8
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)