Merck
65742-U
Supelco
Discovery® Zr-PS HPLC-Säule
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
2% Carbon loading
Parameter
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
30 m2/g
Matrix
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
polystyrene phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
pH Betriebsbereich
1-13
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Discovery® Zr-PS besteht aus sphärischen, porösen Zirkoniumdioxid-Partikeln, die mit vernetztem Polystyrol modifiziert sind. Sie funktioniert über einen Umkehrphasenmechanismus, ist aber weniger retardierend. Sie besitzt eine einzigartige Selektivität, besonders für Aromaten. Discovery Zr-PS ergänzt die Selektivität der anderen Discovery-Phasen auf Zirkoniumdioxid- und Kieselgelbasis und ermöglicht es, den gesamten pH-Bereich von pH 1 bis pH 13 auszunutzen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Gut geeignet für hydrophobe Verbindungen
• Gut geeignet für basischen Verbindungen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)