65730-U
Discovery® Zr-Kohlenstoff-HPLC-Säule
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
1% Carbon loading
Parameter
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
30 m2/g
Matrix
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
pH Betriebsbereich
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Trennung von geometrischen Isomeren und Diastereomeren.
- Stark hydrophobe Oberfläche.
- Am stärksten abweichende Retention für nicht-ionische Verbindungen im Vergleich zu anderen Discovery Zr-Phasen.
- Vergleichbar mit porösem, graphitierten Kohlenstoff, aber mit zusätzlicher Ionenaustausch-Wechselwirkung.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)