59987-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L109
Produktlinie
Supel™
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
155 m2/g
Matrix
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
200 Å pore size
pH Betriebsbereich
1-14
Trenntechnik
mixed mode
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Hinweis zur Analyse
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.