Merck
59473
Stempel
for use with LC-10AS, Shimadzu 228-17019-93
Synonym(e):
Optimize HPLC-Pumpenersatzteile für Shimadzu
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Shimadzu 228-17019-93
Kompatibilität
for use with LC-10AS
Rechtliche Hinweise
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)