Merck
59465-U
Opti-Max® Einlass-Rückschlagventil
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
Synonym(e):
Optimize HPLC-Pumpenersatzteile für Shimadzu
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
SB.51
Form
solid
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Shimadzu 228-12353-91
Kompatibilität
for use with LC-6A, LC-10AS
Rechtliche Hinweise
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)