58991C40
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-8-DB HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?